Learn More
2-Methyldibenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 30135646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135646 25 mg 25 Milligramm
30011898 5 mg 5 Milligramm
30005374 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29975525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20928-02-3
Summenformel C13 H10 S
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
Synonym 2-Methyldibenzo[b,d]thiophene;
IUPAC-Name 2-Methyldibenzothiophen
SMILES Cc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyldibenzothiophene
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10S/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3
Formelmasse 198.0503