Learn More
2-Methylhexansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463664
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11463664 5 g 5 Gramm
11473664 25 g 25 Gramm
11483664 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11463664 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11290.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 4536-23-6 | C7H13O2 | 129.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4536-23-6
Summenformel C7H13O2
Molekulargewicht (g/mol) 129.18
MDL-Nummer MFCD00002674
InChI-Schlüssel CVKMFSAVYPAZTQ-ZCFIWIBFSA-M
Synonym 2-methylcaproic acid, hexanoic acid, 2-methyl, methylhexanoic acid, 2-methyl hexanoic acid, 2-hexanecarboxylic acid, alpha-methylcaproic acid, 2-methyl-hexanoic acid, fema no. 3191, .alpha.-methylcaproic acid, hexanoic acid, methyl
PubChem CID 20653
SMILES CCCC[C@@H](C)C([O-])=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Methylhexanoic acid
Dichte 0.916
Siedepunkt 209°C to 210°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Geruch Rancid
Brechungsindex 1.4205
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1721227
IUPAC-Name 2-Methylhexansäure
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.