Learn More
2-Methylhexansäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylhexanoic acid |
| CAS | 4536-23-6 |
| Summenformel | C7H14O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCCC(C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Methylhexansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.19 |
| Formelmasse | 130.0994 |