Learn More
2-Methylindol-3-carboxaldehyd, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3211725 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10381413
Marke: Thermo Scientific Acros 379720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5416-80-8
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00012077
InChI-Schlüssel CYZIVXOEJNAIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-2-methylindole, 2-methyl-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylindole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxaldehyde, 2-methyl, pubchem7437, zlchem 1339, acmc-1apkw, ksc271e8j
PubChem CID 73166
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-indol-3-carbaldehyd
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylindole-3-carboxaldehyde
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204°C to 205°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver