Learn More
2-Methylindol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methylindole is used as a reactant for regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition reaction, Friedel-Crafts alkylation reactions, preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, Michael addition reactions and in synthesis of cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methylindol wird als Reagenz für die regioselektive Synthese von Oxopyrrolidin-Analoga über Jod-katalysierte Markovnikow-Additionsreaktionen, Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktionen, Vorbereitung von Tryptophan-Dioxygenase-hemmendenn Pyridyl-Ethenylindolen als potenzielle Krebsimmunmodulatoren, Michael-Additionsreaktionen und bei der Synthese von Cyclooxygenase1 (COX-1/Cyclooxygenase)COX-2)-Hemmern verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylindole |
| Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
| Dichte | 1.07 |
| Siedepunkt | 272°C to 273°C |
| Flammpunkt | 141°C (285°F) |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 109781 |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 131.18 |
| Mehr anzeigen |