Learn More
2-Methylmalonsäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309046 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309046 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15089080AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Methylmalonic acid
CAS 516-05-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methylmalonic acid
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C4 H6 O4
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Methylmalonic Acid, Malonic acid, methyl- (6CI,8CI), Propanedioic acid, methyl- (9CI), 2-Methylpropanedioic acid, 1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-Methylmalonic acid, Isosuccinic acid, Methylmalonic acid, Methylpropanedioic acid, NSC 25201
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CC(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Methylpropandioeure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
Menge 1 mL
Formelmasse 118,0266 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.