Learn More
2-Methylnaphth[1,2-d]oxazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole |
| CAS | 85-15-4 |
| Summenformel | C12 H9 N O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-4,5-benzobenzoxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d][1,3]oxazole, 2-Methylnaphtho[1,2-d]oxazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9NO/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3 |
| SMILES | Cc1oc2ccc3ccccc3c2n1 |
| IUPAC-Name | 2-MethylBenzo[e][1,3]Benzoxazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.206 |
| Formelmasse | 183.068 |