Learn More
2-Methylnaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30478270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478270 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478270 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32313025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylnaphthalene
CAS 91-57-6
Summenformel C11 H10
Menge 25 g
Synonym Naphthalene','2-methyl-, 2-Methylnaphthalene, NSC 3575, β-Methylnaphthalene
InChI-Formel InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
SMILES Cc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name 2-Methylnaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
Formelmasse 142.0783