Learn More
2-Methylnaphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylnaphthalene |
| CAS | 91-57-6 |
| Summenformel | C11 H10 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Naphthalene','2-methyl-, 2-Methylnaphthalene, NSC 3575, β-Methylnaphthalene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Methylnaphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.2 |
| Formelmasse | 142.0783 |