Learn More
2-Methylnonan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455796
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11455796 1 g 1 Gramm
11465796 5 g 5 Gramm
11475796 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11455796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20849.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 871-83-0 | C10H22 | 142.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871-83-0
Summenformel C10H22
Molekulargewicht (g/mol) 142.29
MDL-Nummer MFCD00027321
InChI-Schlüssel SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonane, 2-methyl, c9-11 isoparaffin, alkanes, c9-11-iso, 2-methylnonane, unii-382akh052v, isodecane, octane, dimethyl, iso-decane, 2-methyl nonane, c10-13 isoparaffin
PubChem CID 13379
IUPAC-Name 2-Methylnonan
SMILES CCCCCCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylnonane
Dichte 0.72
Siedepunkt 166°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Geruch Petroleum-like
Strukturformel CH3(CH2)6CH(CH3)2
Brechungsindex 1.41
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1696990
Formelmasse 142.29
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylnonane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methylnonane