Learn More
2-Methylnonane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320657
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 30320657
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREC15114000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylnonane
CAS 871-83-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methylnonane
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H22
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 2-Methylnonane, NSC 24849
InChI-Formel InChI=1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCCCCCCC(C)C
IUPAC-Name 2-methylnonane
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 142.28
Menge 100 mg
Formelmasse 142.1722 g/mol