Learn More
(+/-)-2-Methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455857 100 g 100 Gramm
11445857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24405.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-07-9 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-07-9
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD00005954
InChI-Schlüssel JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560
PubChem CID 66057
IUPAC-Name 2-Methylpiperazin
SMILES CC1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Methylpiperazine
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Siedepunkt 155°C to 156°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Amine-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN2925
Beilstein 383566
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 100.17
Reinheit (%) 98%