Learn More
2-Methylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 17983785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983785 50 g 50 Gramm
17961615 1 g 1 Gramm
17932925 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32480550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-07-9
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Synonym 2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methylpiperazine, NSC 5277
IUPAC-Name 2-Methylpiperazin
SMILES CC1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpiperazine
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Formelmasse 100.1