Learn More
2-Methylpropan-2-amin-Hydrochlorid (2-Amino-2-methylpropan-Hydrochlorid, tert-Butylamin-Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050352
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050352 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050352 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0273.190100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methylpropan-2-amin-Hydrochlorid (2-Amino-2-methylpropan-Hydrochlorid, tert-Butylamin-Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
CAS 10017-37-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H11 N . H Cl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
SMILES Cl.CC(C)(C)N
Molekulargewicht (g/mol) 109.59
Menge 100 mg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.