Learn More
2-Methylpropanimidamid-Hydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698659
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10407822
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF02291DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 22007-68-7
Summenformel C4H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.596
MDL-Nummer MFCD00173787
InChI-Schlüssel VWXLCWNPSOUPPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylpropanimidamide hydrochloride, isobutyrimidamide hydrochloride, isobutyramidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hcl, isobutanimidamide hydrochloride, isopropylcarbamidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hydrochloride, 2-methyl propanimidamide hydrochloride, isobutanimidamide hcl, sothiadhk\up@
PubChem CID 2782053
IUPAC-Name 2-Methylpropanimidamid;hydrochlorid
SMILES CC(C)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpropanimidamide hydrochloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 122.6
Reinheit (%) 90%