Learn More
2-Methylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30469058
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469058 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32718010ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutylamine
CAS 78-81-9
Summenformel C4 H11 N
Menge 10 mL
Synonym 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
SMILES CC(C)CN
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
Formelmasse 73.0891