Learn More
2-Methylpropylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30480654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480654 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3267451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpropylboronic Acid
CAS 84110-40-7
Summenformel C4H11BO2
Menge 1 g
Synonym B-(2-methylpropyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-propaneboronic Acid, (2-Methylpropyl)boronic Acid, Isobutyl Boronic Acid, Isobutylboric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H11BO2/c1-4(2)3-5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CB(O)O
IUPAC-Name 2-Methylpropylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 101.94
Formelmasse 102.0852