Learn More
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30473413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473413 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32716025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid
CAS 739364-95-5
Summenformel C8H7N3O2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-7-9-3-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
SMILES O=C(C1=CN2N=C(C)C=C2N=C1)O
IUPAC-Name 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
Formelmasse 177.05