missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methylpyridin-4-carbonsäure, ≥ 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15494358
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4021-11-8
C7H7NO2
137.14
MFCD00513435
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
2-methylisonicotinic acid, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methylpyridine, methylisonicotinic acid 2-, 2-methylisonicotinicacid, acmc-20a0jw, 2-methylisonicotinic aicd, 6-methylpyridine-4-carboxylic acid
2762821
2-Methylpyridin-4-Carbonsäure
CC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
4021-11-8
C7H7NO2
137.14
MFCD00513435
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
2-methylisonicotinic acid, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methylpyridine, methylisonicotinic acid 2-, 2-methylisonicotinicacid, acmc-20a0jw, 2-methylisonicotinic aicd, 6-methylpyridine-4-carboxylic acid
2762821
2-Methylpyridin-4-Carbonsäure
CC1=NC=CC(=C1)C(=O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
2-Methylpyridin-4-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 295°C to 300°C
Menge 1 g
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) ≥96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'