Learn More
2-Methylpyrimidin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491549
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491549 5 g 5 Gramm
15401559 250 mg 250 Milligramm
15481549 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64375.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5194-32-1 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird in der Synthese, der spektralen Charakterisierung und der Krebsbekämpfung mit neuartigen 2,3,6-substituierten Chinazolin-4(3h)-on-Derivaten eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Im Tiefkühlschrank bei -20 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5194-32-1
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.126
MDL-Nummer MFCD08235210
InChI-Schlüssel NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylpyrimidine-5-carboxylicacid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylicacid, pubchem13290, acmc-209kwu, ksc269i7t, 2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 13670875
IUPAC-Name 2-Methylpyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES CC1=NC=C(C=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 203°C to 205°C
Menge 5 g
Beilstein 508773
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest