Learn More
2-Methylpyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15522333 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15522333 1 g 1 Gramm
15532333 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15522333 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458070010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 54677-53-1
Summenformel C5H11N·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 121.61
InChI-Schlüssel JNEIFWYJFOEKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylpyrrolidine hydrochloride, 2-methylpyrrolidine hcl, 2-methyl-pyrrolidine hydrochloride, pubchem11112, pubchem11115, acmc-1c01e, 2-methylpyrrolidinehydrochloride, 2-methylpyrrolidine-hydrogen chloride 1/1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride 1:1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride, 2r-9ci
PubChem CID 21907341
IUPAC-Name 2-Methylpyrrolidin;Hydrochlorid
SMILES CC1CCCN1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 121.61
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke