Learn More
2-Methylchinolin-8-ol, TRC
Artikelnummer. 30476232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476232 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476232 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3294682.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Summenformel C10 H9 N O
Menge 2.5 g
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-8-ol
Molekulargewicht (g/mol) 159.18
Formelmasse 159.0684