Learn More
2-Methylchinolin-6-Carboxaldehyd, 95 %
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylquinoline-6-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 96°C to 99°C |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Formelmasse | 171.2 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |