Learn More
2-Methylchinolin-6-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450679 25 g 25 Gramm
15430679 1 g 1 Gramm
15440679 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63790.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 635-80-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-80-3
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.198
MDL-Nummer MFCD00014566
InChI-Schlüssel IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-6-Carbonsäure
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Menge 25 g
Formelmasse 187.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest