Learn More
2-Methylsulfanylpyrimidin-4 -carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10169399 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10169399 1 g Glasflasche 1 Gramm
10057849 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10169399 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1126-44-9 | C6H6N2O2S | 170.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1126-44-9
Summenformel C6H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.19
MDL-Nummer MFCD09834808
InChI-Schlüssel IAGNLKODEFUQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, 2-thiomethylpyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylicacid, 2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-thioformylpyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-mthylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 295775
IUPAC-Name 2-(methylsulfanyl)pyrimidine-4-carboxylic acid
SMILES CSC1=NC=CC(=N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 208°C to 209°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.