Learn More
2-(Methylsulfonyl) Phenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30137837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137837 100 mg 100 Milligramm
30137109 1 g 1 Gramm
30009109 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM326625100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23503-68-6
Summenformel C13 H11 N O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 277.36
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
IUPAC-Name 2-Methylsulfonyl-10H-Phenothiazin
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
Formelmasse 277.0231