Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™ 99,5 ≥%, Solstice
Artikelnummer. 15631490 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
4 l
20 L
4 x 4 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
4 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15631490 4 x 4 l Glasflasche 4 Stück
15601490 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15641490 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15611490 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15698310 4 l Glasflasche 4 Liter
15621490 20 L Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15631490 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 1558104X4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 €
    1010.30 € / 4 Stück
    Sparen 199.70 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, enthält 150 bis 400 ppm BHT als Stabilisator, ≥ 99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00005367
InChI-Schlüssel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Methyltetrahydrofuran, Methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-Name 2-Methyloxolan
SMILES CC1CCCO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
Schmelzpunkt <-20 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,86 g/ml bei 25 °C
Menge 4 x 4 l
Flammpunkt −10 °C (14 °F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.406 (Lit.)
UN-Nummer UN2536
Beilstein 102448
Siedepunkt 78 °C bis 80 °C
Formelmasse 86,13 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte ReagentPlus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.