Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, TRC
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyltetrahydrofuran |
| CAS | 96-47-9 |
| Summenformel | C5H10O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCO1 |
| IUPAC-Name | 2-methyloxolane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 86.13 |
| Formelmasse | 86.0732 |