Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30475326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475326 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475326 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33018525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Menge 25 g
Synonym (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC1CCCO1
IUPAC-Name 2-Methyloxolan
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.0732