Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30475104
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30475104 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30475104
Marke: Toronto Research Chemicals TRCM330185100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Menge 100 g
Synonym (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC1CCCO1
IUPAC-Name 2-methyloxolane
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.0732