Learn More
2-Methylthiazolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485097 25 g 25 Gramm
11475097 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22537.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24050-16-6 | C4H9NS | 103.183 g/mol
2-Methylthiazolidine is used as sources of low molecular-weight thiol compounds both in EATC and mouse liver homogenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylthiazolidin wird als Quelle für Thiolverbindungen mit niedrigem Molekulargewicht sowohl im EATC- als auch im Mausleberhomogenat verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24050-16-6
Summenformel C4H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 103.183
MDL-Nummer MFCD00053110
InChI-Schlüssel DQMLFUMEBNHPPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 32196
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Thiazolidin
SMILES CC1NCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylthiazolidine
Siedepunkt 76°C to 78°C (36 mmHg)
Flammpunkt 35°C (95°F)
Brechungsindex 1.526
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Synonym 2-methylthiazolidine, thiazolidine, 2-methyl, methyl-2 thiazolidine, methyl-2 thiazolidine french, 2-methyltetrahydrothiazole, acmc-20anpm, thiazolidine,2-methyl, 4-27-00-00661 beilstein handbook reference, +/--2-methylthiazolidine, #
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 103.18
Reinheit (%) 99%