Learn More
2-(Methylthio)-1,3-Benzothiazol-6-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792493 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10101082 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10347114 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792493 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM06901DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 25706-29-0
Summenformel C8H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00086478
InChI-Schlüssel GYCJZSAIEMSFAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 274151
IUPAC-Name 2-Methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amin
SMILES CSC1=NC2=CC=C(N)C=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)-1, 3-benzothiazol-6-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-methylthio-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylthio benzo d thiazol-6-amine, 6-benzothiazolamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine,2-methylthio, 6-amino-2-methylthio benzothiazole, 2-methylthiobenzothiazole-6-ylamine, enamine_005325, 6-amino-2-methylthio-1,3-benzothiazole
Formelmasse 196.3
Reinheit (%) 97%