Learn More
2-(Methylthio)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511282 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10511282 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10328110 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10761535 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10511282 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210100050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5271-38-5
Summenformel C3H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 92.16
MDL-Nummer MFCD00002908
InChI-Schlüssel WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylethanol
SMILES CSCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)ethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4934 to 1.4954
Menge 5 mL
Beilstein 01, II, 524
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 92.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methylthio)ethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.