Learn More
2-(Methylthio)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377445 5 g 5 Gramm
11387445 25 g 25 Gramm
11397445 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05442.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92.16 g/mol
2-(Methylthio)ethanol is used as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)ethanol ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5271-38-5
Summenformel C3H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 92.16
MDL-Nummer MFCD00002908
InChI-Schlüssel WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylethanol
SMILES CSCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)ethanol
Dichte 1.06
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3S(CH2)2OH
Brechungsindex 1.4944
Menge 5 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1731081
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 92.16
Reinheit (%) 99%