Learn More
2-(Methylthio)ethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470008 5 g 5 Gramm
11460008 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22941.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91.172 g/mol
2-(Methylthio)ethylamine is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)Ethylamin ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Oxidationsmitteln, Kohlendioxid lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18542-42-2
Summenformel C3H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 91.172
MDL-Nummer MFCD00014825
InChI-Schlüssel CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylethanamin
SMILES CSCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)ethylamine
Dichte 0.974
Siedepunkt 146°C to 148°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel CH3S(CH2)2NH2
Brechungsindex 1.4965
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1731099
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 91.18
Reinheit (%) 95%