Learn More
2-(Methylthio)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459323 1 g 1 Gramm
11469323 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459323 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11763.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5780-36-9 | C5H6S2 | 130.223 g/mol
2-(Methylthio)thiophene is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used in the preparation of 2-thiocyanato-thiophene by reaction with cyanogen iodide using sodium methylmercatide as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)Thiophen wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet. Wird auch bei der Herstellung von 2-Thiocyanato-Thiophen durch Reaktion mit Cyanogen-Iodid verwendet, wobei Natriummethylmercatid als Reagenz verwendet wird.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5780-36-9
Summenformel C5H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 130.223
MDL-Nummer MFCD00052382
InChI-Schlüssel ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79844
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylthiophen
SMILES CSC1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (Methylthio)thiophene
Siedepunkt 82°C to 84°C (15 mmHg)
Geruch Stench
Menge 1 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 106272
Synonym 2-methylthio thiophene, thiophene, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl thiophene, 2-methylthiothiophene, 2-mehtylthio thiophene, thiophene,2-methylthio, acmc-20aomi, 2-methylthio-thiophene, 2-methylmercaptothiophene, 2-methylsulfanyl thiophene #
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 97%