Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 2 ml-Pipetten
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
456.18 € - 513.04 €
Spezifikation
Beschreibung | Form: Standard |
---|---|
Material | PS (Polystyrol) |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Graduierungen | 1/100 |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10553144
|
Greiner Bio-One
710160 |
Kunststoff/Kunststoff verpackt |
513.04 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10686581
|
Greiner Bio-One
710180 |
Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt |
456.18 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hochwertiges Polystyrol
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
- Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Form: Standard | |
Steril | |
1/100 | |
Serologische Pipette |
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
2 ml |