Learn More
2-Morpholin-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10154104 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10131174 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154104 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 906353-04-6
Summenformel C8H10N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
MDL-Nummer MFCD09702410
InChI-Schlüssel JXQGQYNBVNKCAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229698
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CSC(=N1)N1CCOCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholinothiazole-4-carboxylic acid, 4-4-carboxy-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl, 4-carboxy-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formelmasse 214.24
Reinheit (%) 97%