Learn More
2-Morpholino-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10694575 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10545164 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694575 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62404CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1011-41-2
Summenformel C8H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.24
MDL-Nummer MFCD01568825
InChI-Schlüssel VDZWHWVAMDQEBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholinothiazole-5-carbaldehyde, acmc-20anpj, morpholinothiazolecarbaldehyde, 5-formyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479770
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 198.25
Reinheit (%) 97%