Learn More
2-Morpholin-1,3-thiazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391431
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10103874
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC62401CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 332345-29-6
Summenformel C8H10N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 214.239
InChI-Schlüssel NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 214.24
Reinheit (%) 97%