Learn More
2-Morpholino--pyridinamin,3-pyridinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10620913 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10445892 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10620913 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24614EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 51627-47-5
Summenformel C9H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 179.223
MDL-Nummer MFCD03001243
InChI-Schlüssel DHYQHRDXKCKJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyridin-3-amine, 2-morpholino-3-pyridinamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 2-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 2-morpholin-4-yl-pyridin-3-ylamine, 3-amino-2-morpholinopyridine, 3-pyridinamine,2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776573
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylpyridin-3-amin
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholino-3-pyridinamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%