Learn More
2-Morpholino-5-Nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10243232 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10243232 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH01290DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
CAS 30742-62-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H12N2O4
MDL-Nummer MFCD00439921
Menge 1 g
Synonym 2-morpholino-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholino-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitrobenzaldehyde, 4-2-formyl-4-nitrophenyl morpholine, 2-morpholin-4-yl-5-nitro-benzaldehyde, 3-formyl-4-morpholin-4-yl nitrobenzene, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitro
InChI-Schlüssel PCGDWIWUQDHQLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C=O
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 236.227
PubChem CID 2794872
Formelmasse 236.23
Reinheit (%) 97%