Learn More
2-Morpholino-5-(trifluormethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10782634 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10347644 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782634 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC57801DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 865471-20-1
Summenformel C12H12F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 275.227
MDL-Nummer MFCD09025883
InChI-Schlüssel PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24229572
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-5-(Trifluormethyl)Benzoesäure
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 275.22
Reinheit (%) 97%