Learn More
2-Morpholinobenzylamin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10477422 1 g 1 Gramm
10202932 250 mg 250 Milligramm
10036904 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477422 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24313DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 204078-48-8
Summenformel C11H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.26
MDL-Nummer MFCD03086183
InChI-Schlüssel RNYURNUANACIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinobenzylamine, 2-morpholinophenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl-benzylamine, 2-morpholin-4-yl benzylamine, 2-4-morpholinyl phenyl methanamine, 1-2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylphenyl methylamine, 2-morpholino benzylamine, 2-morpholin-4-ylbenzylamine
PubChem CID 2776563
IUPAC-Name (2-Morpholin-4-ylphenyl)Methanamin
SMILES NCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinobenzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 95%