Learn More
2-Morpholinoisonicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10249342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10249342 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10095772 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249342 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43104DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 864068-87-1
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD08060524
InChI-Schlüssel VMFCHBZYIHUMQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537563
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinoisonicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-morpholinoisonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-yl isonicotinaldehyd, 2-morpholin-4-yl-pyridine-4-carbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
IUPAC-Name 2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-carbaldehyde
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%