Learn More
2-Morpholinisonicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10163264 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10101913 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163264 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43101DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 295349-64-3
Summenformel C10H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.217
MDL-Nummer MFCD03411666
InChI-Schlüssel OVOIVNZYILYGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoisonicotinic acid, 2-morpholin-4-ylisonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl-isonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholinopyridine-4-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl isonicotinic acid, 2-4-morpholinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl-isonitinic acid
PubChem CID 2762479
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylpyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinoisonicotinic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 97%