Learn More
(2 -Morpholinophenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563032 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10059361 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563032 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24309CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-33-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD03086181
InChI-Schlüssel MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776562
SMILES OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Morpholinophenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name (2-Morpholin-4-ylphenyl)methanol
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 97%