Learn More
(2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10568253
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10568253
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC43113CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 864068-88-2
Summenformel C10H15N3O
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD08060472
InChI-Schlüssel NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 7537568
IUPAC-Name (2-Morpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%