Learn More
2-Morpholinopyrimidin-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 193.2 |
| Reinheit (%) | 97% |