Learn More
2-Morpholinopyrimidin-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10490934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10490934 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10162834 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 253315-05-8
Summenformel C9H11N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.205
MDL-Nummer MFCD06589849
InChI-Schlüssel WMPUFHIOPXMZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160979
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylpyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 95%